CH4102152920
ChemBridge Corporation
N-[2-(phenylthio)ethyl]-2-propanamine
About This Item
Iupac Name
N-[2-(phenylsulfanyl)ethyl]-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H17NS/c1-10(2)12-8-9-13-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
KANQDWOEYFTAOB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071613_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)