CH4102152809
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(4-chloro-3-methoxyphenyl)propanamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 7309391-1G
65,18 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 7309391-1G
65,18 €
Iupac Name
3-chloro-N-(4-chloro-3-methoxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2/c1-15-9-6-7(2-3-8(9)12)13-10(14)4-5-11/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
INNNKGKVOJVVKN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7309391_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)