CH4102152324
ChemBridge Corporation
(3-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 5233558-5G
1040,29 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 5233558-5G
1040,29 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(3-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H15NO/c1-10-6-7-13(8-11(10)2)15(17)12-4-3-5-14(16)9-12/h3-9H,16H2,1-2H3
Clave InChI
OLVMPYGFMSAMBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5233558_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)