Merck
CH4102152168
ChemBridge Corporation
5-methyl-1,3-diphenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-methyl-1,3-diphenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H14N2O2/c1-12-15(17(20)21)16(13-8-4-2-5-9-13)18-19(12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3,(H,20,21)
Clave InChI
FWIYNXGMTSTQBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4400208
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4400208_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)