CH4102152059
ChemBridge Corporation
ethyl (2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)acetate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4141517-250MG
117,58 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4141517-250MG
117,58 €
Iupac Name
ethyl (2-amino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-3-12-7(11)4-6-5(2)10-8(9)13-6/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10)
Clave InChI
QEZIBLVBXQCOTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4141517_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)