Merck
CH4102151845
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(2-furylmethyl)acetamide
Seleccione un Tamaño
250 MG
139,30 €
1 G
260,71 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4023685-250MG
139,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
139,30 €
1 G
260,71 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4023685-250MG
139,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-bromo-N-(2-furylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2/c8-4-7(10)9-5-6-2-1-3-11-6/h1-3H,4-5H2,(H,9,10)
Clave InChI
FIMXODYBCGBCRR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023685
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023685_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)