Merck
CH4102151787
ChemBridge Corporation
3-allyl-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-allyl-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-5-6-12-7-11(9-15)8-13(16-4)14(12)17-10(2)3/h5,7-10H,1,6H2,2-4H3
Clave InChI
ODBLYZZOQPYPBK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024666
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024666_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)