Merck
CH4102151480
ChemBridge Corporation
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Seleccione un Tamaño
250 MG
117,58 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4012901-250MG
117,58 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
117,58 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4012901-250MG
117,58 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c1-7-6-8(2)10(9-7)4-3-5-11/h6,11H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
FYNNXYRPYQSECD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012901
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012901_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)