Merck
CH4102151312
ChemBridge Corporation
3-(1H-pyrazol-1-yl)propanal
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-1-yl)propanal
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c9-6-2-5-8-4-1-3-7-8/h1,3-4,6H,2,5H2
Clave InChI
BERWHPCSSUZEII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010920
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010920_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)