Merck
CH4102150204
ChemBridge Corporation
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-5(8)7-4-10(3)9-6(7)2/h4-5H,8H2,1-3H3
Clave InChI
ZHCIXQMRFVTGGF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002406
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002406_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)