CH4102149798
ChemBridge Corporation
3-[(4-methoxyphenoxy)methyl]piperidine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 4004505-1G
91,95 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 4004505-1G
91,95 €
Iupac Name
3-[(4-methoxyphenoxy)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO2/c1-15-12-4-6-13(7-5-12)16-10-11-3-2-8-14-9-11/h4-7,11,14H,2-3,8-10H2,1H3
Clave InChI
BATWMLJNUQONEL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004505_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)