Merck
CH4102149439
ChemBridge Corporation
1-(1-adamantyl)propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.33
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(1-adamantyl)propylamine
Inchi Code
1S/C13H23N/c1-2-12(14)13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-12H,2-8,14H2,1H3
Clave InChI
RKPSOUZGYPZAHW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002776
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002776_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)