CH4102149408
ChemBridge Corporation
(2-isopropyl-1H-benzimidazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Iupac Name
(2-isopropyl-1H-benzimidazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-8(2)12-13-9-5-3-4-6-10(9)14(12)7-11(15)16/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
VROCWDFNBDMZGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002575_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)