Merck
CH4102022454
ChemBridge Corporation
5-bromo-2-(ethylamino)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
10 G
210,87 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 9037567-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
10 G
210,87 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.09
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 9037567-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-bromo-2-(ethylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9(12)13/h3-5,11H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
GECLABGJKKFNJZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9037567
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9037567_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)