CH4072939759
ChemBridge Corporation
4-[(2-tert-butylphenyl)amino]-4-oxobutanoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 9050501-1G
65,18 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 9050501-1G
65,18 €
Iupac Name
4-(2-tert-butylanilino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)10-6-4-5-7-11(10)15-12(16)8-9-13(17)18/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,16)(H,17,18)
Clave InChI
OHADMZXCKCKARP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9050501_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)