Merck
CH4072932892
ChemBridge Corporation
4-[(propylamino)sulfonyl]benzoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
65,18 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 9036130-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
65,18 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 9036130-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-[(propylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-2-7-11-16(14,15)9-5-3-8(4-6-9)10(12)13/h3-6,11H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
WEXMBOAZBOVQSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9036130
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9036130_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)