Merck
CH4068772230
ChemBridge Corporation
[(6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]acetic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
98,41 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 9024416-1G
98,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
98,41 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 9024416-1G
98,41 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[(6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2S2/c1-5-2-6-8(14-3-7(12)13)10-4-11-9(6)15-5/h2,4H,3H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
UADAVIOFIOBDAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9024416
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9024416_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)