Merck
CH4061520567
ChemBridge Corporation
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
Seleccione un Tamaño
1 G
65,18 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 7992085-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
65,18 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 7992085-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-2-7-11-14(12,13)9-5-3-8(10)4-6-9/h2-6,11H,1,7,10H2
Clave InChI
ZAYPEKUIXUZNDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7992085
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7992085_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)