Merck
CH4026586548
ChemBridge Corporation
4-chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
198,02 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 6538390-1G
198,02 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
198,02 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.64
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 6538390-1G
198,02 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c12-9-4-3-8(11(14)15)7-10(9)13-5-1-2-6-13/h1-7H,(H,14,15)
Clave InChI
RKHQUTCHCRFSRB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6538390
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6538390_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)