CH4026586533
ChemBridge Corporation
3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-[(4-formylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H12O4/c16-9-11-4-6-14(7-5-11)19-10-12-2-1-3-13(8-12)15(17)18/h1-9H,10H2,(H,17,18)
Clave InChI
NALDNBPQKSJDKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6466340_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)