Merck
CH4026586132
ChemBridge Corporation
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetohydrazide
Seleccione un Tamaño
1 G
138,02 €
5 G
550,82 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 3015352-1G
138,02 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
138,02 €
5 G
550,82 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 3015352-1G
138,02 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(2-chloro-6-fluorophenyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H8ClFN2O/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(13)12-11/h1-3H,4,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
JFQBTQNVMZJVLN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015352
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015352_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)