CH4026586106
ChemBridge Corporation
2-(4-bromophenyl)acetohydrazide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 3014953-1G
138,02 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 3014953-1G
138,02 €
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(12)11-10/h1-4H,5,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
CAVXKYRRHDMKIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014953_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)