Merck
CH4026586076
ChemBridge Corporation
4-methoxy-3-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-methoxy-3-[2-(4-morpholinyl)ethoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H19NO4/c1-17-13-3-2-12(11-16)10-14(13)19-9-6-15-4-7-18-8-5-15/h2-3,10-11H,4-9H2,1H3
Clave InChI
PPGOJWNQUOMSLT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014017
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014017_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)