CH4026586015
ChemBridge Corporation
2-(2,4-difluorophenoxy)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 3013832-1G
196,81 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 3013832-1G
196,81 €
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
WAKAFGLBHPKARJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013832_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)