Merck
CH4017936800
ChemBridge Corporation
6-bromo-3-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
89,46 €
1 G
138,02 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 5340354-250MG
89,46 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
89,46 €
1 G
138,02 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.48
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 5340354-250MG
89,46 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-bromo-3-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrClN3O2/c8-3-1-10-6-4(9)5(7(13)14)11-12(6)2-3/h1-2H,(H,13,14)
Clave InChI
SJPCXFJYCLTDKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5340354
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5340354_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)