Merck
CH4017936727
ChemBridge Corporation
4-hydrazino-2,5,6-trimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Seleccione un Tamaño
1 G
65,18 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 4003058-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
65,18 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 4003058-1G
65,18 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-hydrazino-2,5,6-trimethylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H12N4S/c1-4-5(2)14-9-7(4)8(13-10)11-6(3)12-9/h10H2,1-3H3,(H,11,12,13)
Clave InChI
CMPBIWVMOPSFSD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003058
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003058_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)