Merck
CH4017936575
ChemBridge Corporation
2-(2-bromophenoxy)acetohydrazide
Seleccione un Tamaño
1 G
138,02 €
5 G
550,82 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 3015234-1G
138,02 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
138,02 €
5 G
550,82 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.08
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 3015234-1G
138,02 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(2-bromophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O2/c9-6-3-1-2-4-7(6)13-5-8(12)11-10/h1-4H,5,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
XFDKPYSTAWRPAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015234
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015234_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)