Merck
CH4017910506
ChemBridge Corporation
(4-chloro-2-formyl-6-methoxyphenoxy)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-chloro-2-formyl-6-methoxyphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9ClO5/c1-15-8-3-7(11)2-6(4-12)10(8)16-5-9(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
BUWMPGOSLRJIOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6697154
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6697154_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)