CH4006024858
ChemBridge Corporation
4-methyl-2-[(2-pyridinylamino)methyl]phenol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 7390090-1G
17,89 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 7390090-1G
17,89 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
4-methyl-2-[(2-pyridinylamino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c1-10-5-6-12(16)11(8-10)9-15-13-4-2-3-7-14-13/h2-8,16H,9H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
XXXXITSFOHPNRC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7390090_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)