CH4005996977
ChemBridge Corporation
N-(4-iodo-2-isopropylphenyl)benzamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: 7098510-1G
65,18 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: 7098510-1G
65,18 €
Iupac Name
N-(4-iodo-2-isopropylphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C16H16INO/c1-11(2)14-10-13(17)8-9-15(14)18-16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3,(H,18,19)
Clave InChI
MAAGIOOCFUKYCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7098510_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)