Merck
CH4005986975
ChemBridge Corporation
2-[(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)carbonyl]aniline
Seleccione un Tamaño
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
10 G
210,87 €
Referencia (SKU) del distribuidor: 6973787-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
31,95 €
5 G
129,08 €
10 G
210,87 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: 6973787-1G
31,95 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-[(2,6-dimethyl-1-piperidinyl)carbonyl]aniline
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)16(10)14(17)12-8-3-4-9-13(12)15/h3-4,8-11H,5-7,15H2,1-2H3
Clave InChI
ZNDUKWZNBHOKHB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6973787
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6973787_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)