T-096
Testosterone Calibrator
Level 1, 2 (ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
envase
pkg of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
2 (ng/dL, Stripped Serum)
formato
single component solution
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable