T-061
Tapentadol-O-sulfate solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H]([C@@H](C)CN(C)C)c1cccc(OS(O)(=O)=O)c1
InChI
1S/C14H23NO4S/c1-5-14(11(2)10-15(3)4)12-7-6-8-13(9-12)19-20(16,17)18/h6-9,11,14H,5,10H2,1-4H3,(H,16,17,18)/t11-,14+/m0/s1
Clave InChI
HPEFZESOUVTBSA-SMDDNHRTSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup