Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H12
Número CAS:
Peso molecular:
276.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-893-2
Beilstein/REAXYS Number:
1879312
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
analytical standard
packaging
vial of 1 g
manufacturer/tradename
Cerilliant®
application(s)
environmental
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
InChI key
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Indeno[1,2,3-cd]pyrene belongs to the class of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), also called as polynuclear aromatic hydrocarbons or polyarenes, which are regarded as potential pollutants in the environment. PAHs are typically produced due to natural as well as anthropogenic activities; incomplete combustion of the organic matter being the predominant cause.
Application
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?