Documentos clave
S-079
Supelco
UR-144 5-Hydroxypentyl metabolite-D5 (indole-D5) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
UR-144 Metabolite Solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H24D5NO2
Peso molecular:
332.49
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
An internal standard suitable for quantitation of UR-144 5-Hydroxypentyl metabolite levels using LC-MS/MS or GC/MS for synthetic cannabinoid testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. UR-144 5-Hydroxypentyl metabolite is a primary urinary metabolite of UR-144, a third generation synthetic cannabinoid that has seen wide popularity in illicit drug markets since late 2012. This biomarker is also referred to as the terminal omega hydroxyl metabolite of UR-144.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)