Merck
S-050
JWH-122 5-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H25NO2
Peso molecular:
371.47
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C1=C2C=CC=C1)=CC=C2C(C3=CN(CCCCCO)C4=C3C=CC=C4)=O
InChI
1S/C25H25NO2/c1-18-13-14-22(20-10-4-3-9-19(18)20)25(28)23-17-26(15-7-2-8-16-27)24-12-6-5-11-21(23)24/h3-6,9-14,17,27H,2,7-8,15-16H2,1H3
InChI key
JRALTDRFXRCGRH-UHFFFAOYSA-N
General description
A certified solution standard suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS synthetic cannabinoid testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. This monohydroxy analog is a primary urinary metabolite of JWH-122, a synthetic cannabinoid found in blends of the herbal mixture K2 or Spice. This biomarker is also referred to as the terminal omega hydroxy metabolite of JWH-122.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)