Merck
P-902
Supelco
Protriptyline-d3
ampule of 1 mL
Sinónimos:
Protriptyline-d3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22ND3
Número de CAS:
Peso molecular:
282.44
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
concentración
100 μg/mL in methanol
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup