Documentos clave
NMIQNMR007
Dimethyl terephthalate
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Código UNSPSC:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)