Documentos clave
NMIP1305
Methoxychlor
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15Cl3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
345.65
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
Clave InChI
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)