Documentos clave
NMID954
5-Methoxy-N,N-diallyltryptamine
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
270.37
Código UNSPSC:
41116107
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3
Clave InChI
HGRHWEAUHXYNNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)