Documentos
NMID913
Fencamine
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28N6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
384.48
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
InChI
1S/C20H28N6O2/c1-14(13-15-9-7-6-8-10-15)23(2)12-11-21-19-22-17-16(24(19)3)18(27)26(5)20(28)25(17)4/h6-10,14H,11-13H2,1-5H3,(H,21,22)
Clave InChI
PDTADBTVZXKSJM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable