Documentos clave
NMID642
4alpha-Hydroxystanozolol
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H32N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
344.49
Código UNSPSC:
41116107
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18+,19-,20+,21+/m1/s1
Clave InChI
OCUSYXNRARMJHS-JEZHLNCLSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)