NMID597
1-Methylene-5α-androstan-3α-ol-17-one glucuronide
NMI Australia
About This Item
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable