N-136
Norscopolamine solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
grado
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in acetonitrile
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(O[C@@H]1C[C@H](N2[H])[C@H](O3)[C@H]3[C@H]2C1)[C@H](CO)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C16H19NO4/c18-8-11(9-4-2-1-3-5-9)16(19)20-10-6-12-14-15(21-14)13(7-10)17-12/h1-5,10-15,17-18H,6-8H2/t10?,11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
Clave InChI
MOYZEMOPQDTDHA-YQYZCKNZSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6.0 °C - closed cup