IMPN-007-03
10-Ketonaltrexone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc2C(=O)[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC6CC6
InChI
1S/C20H21NO5/c22-12-4-3-11-14-16(12)26-18-13(23)5-6-20(25)17(15(11)24)21(9-10-1-2-10)8-7-19(14,18)20/h3-4,10,17-18,22,25H,1-2,5-9H2/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
Clave InChI
MLHMRULRADVYER-FUMNGEBKSA-N
Descripción general
Aplicación
- Catalytic Oxidation of 1,4-Dioxane: Fe-ZSM-5 zeolite catalysts were investigated for the heterogeneous Fenton oxidation of 1,4-dioxane, evaluating the effects of Si/Al ratios and contributions of reactive oxygen species. This study highlights the use of 1,4-dioxane solutions in environmental remediation technologies, particularly in removing persistent organic pollutants from wastewater (Tian et al., 2024).
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup