Documentos clave
I-058
Supelco
Human Insulin in PBS solution
new
100 μg/mL (PBS pH 7.2), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
Human Insulin solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C257H383N65O77S6
Número de CAS:
Peso molecular:
5807.57
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 0.5 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL (PBS pH 7.2)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Clave InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)