Merck
I-043
Supelco
Isotachysterol 3 solution
100 μg/mL in hexane, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
Toxisterol3 D3, (S)-4-Methyl-3-((E)-2-((1R,7aR)-7a-Methyl-1-((R)-6-Methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,7a-Hexahydro-1H-Inden-4-yl)vinyl)cyclohex-3-en-1-ol)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44O
Número de CAS:
Peso molecular:
384.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in hexane
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−70°C
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup