F-059
para-Fluorofentanyl-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 0.5 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CC([2H])([2H])[2H])N(C1=CC=C(F)C=C1)C(CC2)CCN2CCC3=CC=CC=C3
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup