Documentos clave
ERA-037
Supelco
Aldehyde/Ketone-DNPH Stock Standard-13
1.0 μg/mL each component in acetonitrile (as aldehyde/ketone), ampule of 5 × 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Características
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composición
Acetaldehyde-DNPH
Acetone-DNPH
Acrolein-DNPH
Benzaldehyde-DNPH
2-Butanone-DNPH
n-Butyraldehyde-DNPH
Crotonaldehyde-DNPH
Formaldehyde-DNPH
Hexaldehyde-DNPH
Methacrolein-DNPH
Propionaldehyde-DNPH
m-Tolualdehyde-DNPH
Valeraldehyde-DNPH
envase
ampule of 5 × 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 μg/mL each component in acetonitrile (as aldehyde/ketone)
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Ver todo (13)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)