Saltar al contenido
D-087
Dihydrocodeine-D6 hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17D6NO3·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
343.88
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;/h3,6,11-13,17,20H,4-5,7-9H2,1-2H3;1H/t11-,12+,13-,17-,18-;/m0./s1/i1D3,2D3;
InChI key
VMZXMTVGOAQUEN-MUULZEGHSA-N
General description
Dihydrocodeine, sold under brand names such as Drocode, Paracodin, Hydrocodin, and Fortuss, is a semi-synthetic opiate and opioid analgesic prescribed for pain, severe dyspnea, and as an antitussive. This internal standard is suitable for dihydrocodeine testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, pain prescription monitoring, or urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)